Learn More
Éster etílico del ácido 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 372-31-6 |
| Fórmula molecular | C6H7F3O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, 1-Ethoxy-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Trifluoroacetyl)acetate, Ethyl 3-oxo-4,4,4-Trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutyrate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetylacetonate, Ethyl Trifluoroacetoacetate, Ethyl gamma,gamma,gamma-Trifluoroacetoacetate, Ethyl ω,ω,ω-Trifluoroacetoacetate, NSC 42739, NSC 49750 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | etilo 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 184.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0347 |