Learn More
Ácido 4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-3-metilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393806 5 g 5 g
11383806 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16873.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 338-03-4 | C5H7F3O3 | 172.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338-03-4
Fórmula molecular C5H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 172.103
Número MDL MFCD00039531
Clave InChI JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl-3-hydroxybutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl, pubchem12644, acmc-20an2r, 3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, 3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid
PubChem CID 136168
Nombre IUPAC ácido 4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-3-metilbutanoico
SMILES CC(CC(=O)O)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
Punto de fusión 39°C to 41°C
Punto de ebullición 87°C to 90°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.388
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1
Porcentaje de pureza 98%