Learn More
4,4,4-Trifluoro-2-butanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427074 5 g 5 g
11417074 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21514.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2366-70-3 | C4H5F3O | 126.078 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is used for the synthesis of racemic 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-methylpentanoic acid as fluorinated synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Se emplea para la síntesis de ácido 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-metilpentanoico racémico como sintón fluorado.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas. Mantener lejos de fuentes de ignición. Evitar la formación de aerosoles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2366-70-3
Fórmula molecular C4H5F3O
Peso molecular (g/mol) 126.078
Número MDL MFCD00077601
Clave InChI BTXXTMOWISPQSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,4-trifluoro-2-butanone, 2-butanone, 4,4,4-trifluoro, trifluoromethylacetone, trifluoromethyl acetone, acmc-1cb0f, 3-oxo-1,1,1-trifluorobutane
PubChem CID 539001
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluorobutan-2-ona
SMILES CC(=O)CC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Densidad 1.05
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.08
Porcentaje de pureza 97%