Learn More
Éster etílico del ácido 4,4,4-trifluoro-2-(aminometilfenil)metilen-3-oxo-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,4-Trifluoro-2-(aminomethylphenyl)methylene-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1798421-25-6 |
| Fórmula molecular | C14H14F3NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[Amino-(4-methylphenyl)]methylene-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14F3NO3/c1-3-21-13(20)10(12(19)14(15,16)17)11(18)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3,18H2,1-2H3/b11-10- |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C(/N)\c1ccc(C)cc1)\C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-[amino-(4-metilfenil)metilideno]-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 301.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0926 |