Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032800 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10032800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202670250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Nombre de nota 99%
CAS 326-06-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 40.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 224.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H7F3O2
Fórmula lineal C6H5COCH2COCF3
Número MDL MFCD00000425
Cantidad 25 g
Beilstein 07, III, 3490
Sinónimo benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in higher alcohol,easily soluble in lower alcohol
Clave InChI VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-fenilbutano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 216.16
PubChem CID 67589
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión cristalina