Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486974 5 g 5 g
11476974 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486974 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21460.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 461-18-7 | C4H7F3O | 128.094 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-18-7
Fórmula molecular C4H7F3O
Peso molecular (g/mol) 128.094
Número MDL MFCD00041483
Clave InChI VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,4-trifluoro-1-butanol, 4,4,4-trifluorobutanol, 4,4,4-trifluorobutanol-1, 4,4,4-trifluoro-butan-1-ol, 1-butanol, 4,4,4-trifluoro, pubchem15240, dl-bicarnesine hydrochloride, ksc237k9h, 4,4,4-trifluoro-1-butanol #, 4,4,4-tris fluoranyl butan-1-ol
PubChem CID 136307
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluorobutan-1-ol
SMILES C(CC(F)(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Densidad 1.193
Punto de ebullición 122°C to 124°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.343
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1736068
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 97%