Learn More
4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorofenil)butano-1,3-diona, TRC
Código de producto. 30454291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454291 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30454291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7871001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
CAS 582-65-0
Fórmula molecular C10H6F4O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(p-fluorophenyl)- (6CI','8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-butanedione (ACI), 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorophenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-(4′-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6F4O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CC(C(F)(F)F)=O
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorofenil)butano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 234.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.03