Learn More
4,4,4-trifluoro-1-(2-metilfenil)-1,3-butanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,4-Trifluoro-1-(2-methylphenyl)-1,3-butanedione |
| CAS | 163266-02-2 |
| Fórmula molecular | C11H9F3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Methylbenzoyl)-3,3,3-trifluoroacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4,4,4-trifluoro-1-(2-metilfenil)butano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0555 |