Learn More
Éster fenilo del ácido 4-[4-(4-O-metoximetil-4-hidroxifenil)-1-piperazinil]fenil]carbámico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-O-Methoxymethyl-4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]carbamic Acid-d4 Phenyl Ester |
| CAS | 1246817-73-1 |
| Fórmula molecular | C25H23D4N3O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27N3O4/c1-30-19-31-23-13-11-22(12-14-23)28-17-15-27(16-18-28)21-9-7-20(8-10-21)26-25(29)32-24-5-3-2-4-6-24/h2-14H,15-19H2,1H3,(H,26,29)/i7D,8D,9D,10D |
| SMILES | O=C(OC1=CC=CC=C1)NC2=C([2H])C([2H])=C(N3CCN(C4=CC=C(OCOC)C=C4)CC3)C([2H])=C2[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 437.52 |