Learn More
4-[4-(4-nitrofenil)-1-piperazinil]fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]phenol |
| CAS | 112559-81-6 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Posaconazole Impurity 48 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O3/c20-16-7-5-14(6-8-16)18-11-9-17(10-12-18)13-1-3-15(4-2-13)19(21)22/h1-8,20H,9-12H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 299.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.127 |