Learn More
4-{[4-(4-metiloxifenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 74853-07-9 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N5O2/c1-26-18-8-6-16(7-9-18)23-12-10-22(11-13-23)15-2-4-17(5-3-15)24-14-20-21-19(24)25/h2-9,14H,10-13H2,1H3,(H,21,25) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NNC4=O |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]fenil]-1H-1,2,4-triazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 351.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1695 |