Learn More
4-[4-(4-metiloxi-fenil)-piperazin-1-il]-fenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamine |
| CAS | 74852-62-3 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Itraconazole Impurity 23 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O/c1-21-17-8-6-16(7-9-17)20-12-10-19(11-13-20)15-4-2-14(18)3-5-15/h2-9H,10-13,18H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(N)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 283.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1685 |