Learn More
Éster fenil del ácido 4-{[4-(4-metiloxi-fenil)-piperazin-1-il]-fenil}-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-{[4-(4-Methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-carbamic acid phenyl ester |
| CAS | 74853-06-8 |
| Fórmula molecular | C24 H25 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Itraconazole Methoxy Phenoxy Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25N3O3/c1-29-22-13-11-21(12-14-22)27-17-15-26(16-18-27)20-9-7-19(8-10-20)25-24(28)30-23-5-3-2-4-6-23/h2-14H,15-18H2,1H3,(H,25,28) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(NC(=O)Oc4ccccc4)cc3 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]fenil]carbamato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 403.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.1896 |