Learn More
4,4',4' '-Metilidynetrisbenzonitrilo (impureza de letrozol), TRC
Código de producto. 17932495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932495 10 mg 10 miligramos
17923425 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31295010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113402-31-6
Fórmula molecular C22 H13 N3
Peso molecular (g/mol) 319.36
Sinónimo Letrozole Impurity B
Nombre IUPAC 4-[bis(4-cianofenil)metil]benzonitrilo
SMILES N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)c3ccc(cc3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4',4' '-Methylidynetrisbenzonitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H13N3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-12,22H
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1109
Porcentaje de pureza >95%