Learn More
4,4',4' '-Metilidynetrisbenzonitrilo (impureza de letrozol), TRC
Código de producto. 17923425
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17923425 100 mg 100 miligramos
17932495 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17923425 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM312950100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 113402-31-6
Fórmula molecular C22 H13 N3
Peso molecular (g/mol) 319.36
Sinónimo Letrozole Impurity B
Nombre IUPAC 4-[bis(4-cianofenil)metil]benzonitrilo
SMILES N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)c3ccc(cc3)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4',4' '-Methylidynetrisbenzonitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H13N3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-12,22H
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1109
Porcentaje de pureza >95%