Learn More
4-[4-[4-(Metoximetoxi)fenil]-1-piperazinil]bencenamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]-1-piperazinyl]benzenamine-d4 |
| CAS | 1246816-20-5 |
| Fórmula molecular | C18H19D4N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Aminophenyl)-4-(4-Methoxymethyl-4-hydroxyphenyl)piperazine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23N3O2/c1-22-14-23-18-8-6-17(7-9-18)21-12-10-20(11-13-21)16-4-2-15(19)3-5-16/h2-9H,10-14,19H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(N2CCN(CC2)c3ccc(OCOC)cc3)c([2H])c([2H])c1N |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[4-[4-(metoximetoxi)fenil]piperazin-1-il]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 317.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.2041 |