Learn More
4-[4-[4-(Difenilmetilmetil)-1-piperidinilo]-1-hidroxibutilo]-Alfa, Alfa-dimetil-benzenacético, TRC
Código de producto. 30369160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369160 100 mg
30371701 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187954-57-9
Fórmula molecular C32 H37 N O3
Peso molecular (g/mol) 483.64
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-[4-[4-(diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethyl-, 2-[4-[(1RS)-4-[4-(Diphenylmethyl-idene)piperidin-1-yl]-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid
Nombre IUPAC 2-[4-[4-(4-benzhidrilepiperidina-1-il)-1-hidroxibutil]fenil]-2-metilpropanoico ácido
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(=C(c3ccccc3)c4ccccc4)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H37NO3/c1-32(2,31(35)36)28-17-15-24(16-18-28)29(34)14-9-21-33-22-19-27(20-23-33)30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,29,34H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.2773