Learn More
4-[4-(4-Clorofenil)-4-hidroxipiperidina]-4-Defluorohalperidol Decanoato, TRC
Código de producto. 30009874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009874 25 mg 25 miligramos
30004086 50 mg 50 miligramos
30008200 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37857025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797008-46-8
Fórmula molecular C42 H54 Cl2 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 721.8
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl)-4-oxobutyl)piperidin-4-yl decanoate, Haloperidol Decanoate EP Impurity D;
Nombre IUPAC [4-(4-clorofenilo)-1-[4-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-pipéridilo]fenil]-4-oxox-butilo]-4-piperidilo] decanoato
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine]-4-defluorohaloperidol Decanoate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H54Cl2N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-40(48)50-42(35-16-20-37(44)21-17-35)26-29-45(30-27-42)28-9-10-39(47)33-12-22-38(23-13-33)46-31-24-41(49,25-32-46)34-14-18-36(43)19-15-34/h12-23,49H,2-11,24-32H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.3461