Learn More
4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-1-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]fenil]butan-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 30459878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459878 4 x 25 mg 100 miligramos
30049272 25 mg 25 miligramos
17932186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459878 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1165.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-1-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]fenil]butan-1-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone
CAS 67987-08-0
Nombres de analitos o componentes 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H36 Cl2 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Haloperidol Imp. D (EP), Haloperidol USP Related Compound A, Haloperidol USP RC A, 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]-, Haloperidol Related Compound A (USP), Haloperidol Related Compound A, Haloperidol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
Tipo de solución Neat
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-1-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]fenil]butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 567.55
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.2103 g/mol