Learn More
4-[4-(4-Clorofenilo)-4-hidroxi-1-piperidinilo]-1-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-piperidinil]fenil]-1-butanona, TRC
Código de producto. 17973845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973845 100 mg 100 miligramos
17990975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC378515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67987-08-0
Fórmula molecular C32 H36 Cl2 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 567.55
Sinónimo 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]-, Haloperidol Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]-1-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]fenil]butan-1-one
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.2103
Porcentaje de pureza >95%