Learn More
4-[4-(4-clorofenil)-3,6-dihidro-1(2H)-piridinil]-1-(4-fluorofenil)-1-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone |
| CAS | 52669-92-8 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl F N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-[4-(p-Chlorophenyl)-2,5,6-trihydropyridino]-4'-fluorobutyrophenone, HPTP, Dehydrate Haloperidol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21ClFNO/c22-19-7-3-16(4-8-19)17-11-14-24(15-12-17)13-1-2-21(25)18-5-9-20(23)10-6-18/h3-11H,1-2,12-15H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-clorofenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 357.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1296 |