Learn More
4-[4-(4-Clorofenil)-1H-pirazol-1-il]piperidina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484790 1 g 1 g
11474790 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50804.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 902836-38-8 | Molecular Formula: C14H16ClN3 | Molecular Weight: 261.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902836-38-8
Fórmula molecular C14H16ClN3
Peso molecular (g/mol) 261.75
Número MDL MFCD08060997
Clave InChI QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
PubChem CID 24212026
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)pirazol-1-il]piperidina
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.76