Learn More
4-[4-(4'-clorobifenil-4-il)-4-hidroxipiperidin-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida, Mikromol™
Código de producto. 30049476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30049476 25 mg 25 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049476 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0025.140025
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[4-(4'-clorobifenil-4-il)-4-hidroxipiperidin-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
CAS 1391052-94-0
Nombres de analitos o componentes 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C35 H37 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Loperamide Hydrochloride Imp. A (EP), Loperamide Imp. A (EP), 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, 4-(4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity A, Loperamide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C35H37ClN2O2/c1-37(2)33(39)35(30-9-5-3-6-10-30,31-11-7-4-8-12-31)23-26-38-24-21-34(40,22-25-38)29-17-13-27(14-18-29)28-15-19-32(36)20-16-28/h3-20,40H,21-26H2,1-2H3
SMILES CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(cc2)c3ccc(Cl)cc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Nombre IUPAC 4-[4-[4-(4-clorofenil)fenil]-4-hidroxi-1-piperidil]-N,N-dimetil-2,2-difenil-butanamida
Peso molecular (g/mol) 553.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.2544 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.