Learn More
Ácido 4-[4- (4-cloro-3-etil-1-metil-1H-pirazol-5-il)carbonil]amino]metil]fenoxi]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolfenpyrad-benzoic acid |
| CAS | 1493803-85-2 |
| Fórmula molecular | C21 H20 Cl N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-[4-[[[(4-chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino]methyl]phenoxy]-, 4-[4-[[[(4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino]methyl]phenoxy]benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20ClN3O4/c1-3-17-18(22)19(25(2)24-17)20(26)23-12-13-4-8-15(9-5-13)29-16-10-6-14(7-11-16)21(27)28/h4-11H,3,12H2,1-2H3,(H,23,26)(H,27,28) |
| SMILES | CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(Oc3ccc(cc3)C(=O)O)cc2)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[4-[[(4-cloro-5-etil-2-metilpirazol-3-carbonil)amino]metil]fenoxi]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 413.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.1142 |