Learn More
Ácido 4-[4-(4'-cloro-2-bifenililmetilo)-1-piperazinil]benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461066 250 mg 250 miligramos
15451066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54342.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 916204-05-2 | C24H23ClN2O2 | 406.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916204-05-2
Fórmula molecular C24H23ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 406.91
Número MDL MFCD16251290
Clave InChI FSHGEKXJPYDBSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-ylmethyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-2-biphenylylmethyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4-chloro-1,1-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid
PubChem CID 53434985
Nombre IUPAC ácido 4-[4-[[2-(4-clorofenil)fenil]metil]piperazin-1-il]benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC2=CC=CC=C2C2=CC=C(Cl)C=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.91
Porcentaje de pureza 97%