Learn More
4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimetilfenil)amino]-2-pirimidinil]amino]benzonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 17984166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17984166 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17984166 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3376.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimetilfenil)amino]-2-pirimidinil]amino]benzonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
CAS 374067-85-3
Nombres de analitos o componentes 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 Br N5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16BrN5/c1-12-9-15(20)10-13(2)18(12)24-17-7-8-22-19(25-17)23-16-5-3-14(11-21)4-6-16/h3-10H,1-2H3,(H2,22,23,24,25)
SMILES Cc1cc(Br)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2
Nombre IUPAC 4-[[4-(4-bromo-2,6-dimetilanilino)pirimidin-2-il]amino]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 394.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0589 g/mol