Learn More
4-[4-(4-aminofenil)-1-piperazinil]fendiamineol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Aminophenyl)-1-piperazinyl]phendiamineol |
| CAS | 74853-08-0 |
| Fórmula molecular | C16H19N3O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Posaconazole Impurity, 4-[4-(4-aminophenyl)-1-piperazinyl]phenol, 1-(4-Aminophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-9-11-19(12-10-18)15-5-7-16(20)8-6-15/h1-8,20H,9-12,17H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-aminofenil)piperazin-1-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 269.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1528 |