Learn More
4-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10202382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10202382 1 g Frasco de vidrio 1 g
10552992 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10202382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367510010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 181219-01-2 | C11H16BNO2 | 205.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181219-01-2
Fórmula molecular C11H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 205.06
Número MDL MFCD01319051
Clave InChI NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol ester
PubChem CID 2734648
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153.0°C to 155.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo