Learn More
4-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine |
| CAS | 214360-73-3 |
| Fórmula molecular | C12H18BNO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-Aminophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1431 |