Learn More
4-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784173 5 g Frasco de vidrio 5 g
10428172 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10784173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366430050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 171364-82-2 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171364-82-2
Fórmula molecular C13H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 229.09
Número MDL MFCD03093897
Clave InChI HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 4-cyanophenylboronicacidpinacolester
PubChem CID 2734625
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 99°C
Color Naranja a amarillo o tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.