Learn More
Ácido 4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10457592 1 g Frasco de vidrio 1 g
10394782 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10457592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366390010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 180516-87-4 | C13H17BO4 | 248.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180516-87-4
Fórmula molecular C13H17BO4
Peso molecular (g/mol) 248.09
Número MDL MFCD01863710
Clave InChI IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
Nombre IUPAC ácido 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoico
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 227.0°C to 232.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2