Learn More
Éster terc-butílico de ácido 4-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711254 1 g Frasco de vidrio 1 g
10248663 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384640010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 552846-17-0 | C14H23BN2O4 | 294.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552846-17-0
Fórmula molecular C14H23BN2O4
Peso molecular (g/mol) 294.16
Número MDL MFCD05663873
Clave InChI IPISOFJLWYBCAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1-boc-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole-1-carboxylate, n-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-1h-pyrazoleboronic acid
PubChem CID 16217654
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82°C to 89°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.