Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 97%, Maybridge
Código de producto. 10778255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10778255 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10778255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00006DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tert-butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 552846-17-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H23BN2O4
Número MDL MFCD05663873
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1-boc-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole-1-carboxylate, n-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-1h-pyrazoleboronic acid
Clave InChI IPISOFJLWYBCAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 294.16
PubChem CID 16217654
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.16
Porcentaje de pureza 97%