Learn More
4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1-(triisopropilsilo)-1H-indol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10601675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10601675 250 mg 250 miligramos
10397292 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601675 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39539CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-17-8
Fórmula molecular C23H38BNO2Si
Peso molecular (g/mol) 399.46
Número MDL MFCD05865142
Clave InChI NGMKDRPSWHSLIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 1-tris isopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris isopropylsilyl-1h-indole, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid,pinacol ester, 1-triisopropylsilyl indole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane
PubChem CID 2795574
Nombre IUPAC tri(propan-2-il)-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol-1-il]silano
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.46
Porcentaje de pureza 97%