Learn More
4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]fenil]-2-(1-metiletil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-ona, Mikromol™
Descripción
4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]fenil]-2-(1-metiletil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-(1-methylethyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 89848-49-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-(1-methylethyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C34 H36 Cl2 N8 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-(1-methylethyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, Itraconazole Imp. D (EP), Itraconazole Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H36Cl2N8O4/c1-24(2)44-33(45)43(23-39-44)28-6-4-26(5-7-28)40-13-15-41(16-14-40)27-8-10-29(11-9-27)46-18-30-19-47-34(48-30,20-42-22-37-21-38-42)31-12-3-25(35)17-32(31)36/h3-12,17,21-24,30H,13-16,18-20H2,1-2H3/t30-,34-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]fenil]-2-propan-2-il-1,2,4-triazol-3-ona |
| Mostrar más |