Learn More
4-{[4-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)tien-2-il]metil}morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10422264 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10327154 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC74239CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 364794-85-4
Fórmula molecular C15H24BNO3S
Peso molecular (g/mol) 309.23
Número MDL MFCD11841079
Clave InChI AMUMGAXTCHBNPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-ylmethyl morpholine, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-yl methyl morpholine, amtb834, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid,pinacol ester
PubChem CID 23438311
Nombre IUPAC 4-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)tiofen-2-il]metil]morfolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]methyl}morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.24
Porcentaje de pureza 97%