Learn More
4-[4-(4,4,5,5-Tetrametil-[1,3,2]dioxaborolan-2-il)ciclohex-3-en-1-il]morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl]morpholine |
| CAS | 1046793-56-9 |
| Fórmula molecular | C52 H41 N5 O5 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C52H41N5O5S2/c1-2-35-33-63-48-44(47(59)57(48)45(35)49(60)61)54-46(58)43(56-62-52(39-27-15-6-16-28-39,40-29-17-7-18-30-40)41-31-19-8-20-32-41)42-34-64-50(53-42)55-51(36-21-9-3-10-22-36,37-23-11-4-12-24-37)38-25-13-5-14-26-38/h2-32,34,44,48H,1,33H2,(H,53,55)(H,54,58)(H,60,61)/b56-43+/t44-,48+/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)C1=C(CS[C@H]2[C@H](NC(=O)\C(=N\OC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)\c6csc(NC(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)n6)C(=O)N12)C=C |
| Nombre IUPAC | Ácido (6S,7R)-3-etenil-8-oxo-7-[[(2E)-2-[2-(tritilamino)-1,3-tiazol-4-il]-2-tritiloxiiminoacetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 880.042 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 879.255 |