Learn More
4-[4-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10337992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337992 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10259282 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10337992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29339DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 364794-79-6
Fórmula molecular C17H26BNO3
Peso molecular (g/mol) 303.21
Número MDL MFCD04974052
Clave InChI JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2795502
Nombre IUPAC 4-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]morfolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCOCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.21
Porcentaje de pureza 97%