Learn More
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12035400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12035400 5 g 5 g
12025400 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12035400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16063-80-2 | C5H5F6NO2 | 225.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16063-80-2
Fórmula molecular C5H5F6NO2
Peso molecular (g/mol) 225.09
Número MDL MFCD00014349
Clave InChI KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluorometil)butanoico
SMILES NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Punto de fusión 207°C to 211°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96 to 104%
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.