Learn More
4-[4-[(3-Aminopropil)amino]fenil]-3-morfolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[(3-Aminopropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone |
| CAS | 1816946-19-6 |
| Fórmula molecular | C13H19N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N3O2/c14-6-1-7-15-11-2-4-12(5-3-11)16-8-9-18-10-13(16)17/h2-5,15H,1,6-10,14H2 |
| SMILES | NCCCNc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(3-aminopropilamino)fenil]morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1477 |