Learn More
Ácido benzoico 4-[4-(2-Propin-1-iloxi)benzoilo]
Código de producto. 30418274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418274 1 g
30415236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8385051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1236196-77-2
Fórmula molecular C17 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 280.27
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-(4-prop-2-ynoxybenzoil)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OCC#C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(2-Propyn-1-yloxy)benzoyl]benzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0736