Learn More
Ácido 4-[4-(2-metilfenoxi)fenilsulfonilaminometil]benzoico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408745 250 mg 250 miligramos
15498735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34003.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885268-78-0
Fórmula molecular C21H19NO5S
Peso molecular (g/mol) 397.445
Número MDL MFCD06409346
Clave InChI RAJRZONWHZRZEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-o-tolyloxy phenyl sulfonamido methyl benzoic acid, 4-4-o-tolyloxy phenylsulfonamido methyl benzoic acid, 4-4-2-methylphenoxy benzenesulfonamido methyl benzoic acid
PubChem CID 44669129
Nombre IUPAC ácido 4-[[[4-(2-metilfenoxi)fenil]sulfonilamino]metil]benzoico
SMILES CC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NCC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(2-Methylphenoxy)phenylsulfonylaminomethyl]benzoic acid
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.45
Porcentaje de pureza 96%