Learn More
4,4'-[(2-Hidroxi-1,3-propanediil)bis(oxy)]bis-benzenacetamida (Impureza de Atenolol E), TRC
Código de producto. 30137951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137951 100 mg 100 miligramos
30010205 25 mg 25 miligramos
17924055 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948995100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141650-31-9
Fórmula molecular C19 H22 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 358.39
Sinónimo 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Benzeneacetamide, 4,4'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis-, 4,4'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[benzeneacetamide]
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[4-(2-amino-2-oxoetil)fenoxi]-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1529
Porcentaje de pureza >95%