Learn More
4,4'-(2-hidroxi-1,3-propandiildioxi)bis[(2-metoxietil)benceno], Mikromol™
Código de producto. 30052598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052598 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052598 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.18
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,4'-(2-hidroxi-1,3-propandiildioxi)bis[(2-metoxietil)benceno]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
CAS 230975-30-1
Nombres de analitos o componentes 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-3-7-20(8-4-17)25-15-19(22)16-26-21-9-5-18(6-10-21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)cc1
Nombre IUPAC 1,3-bis[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 360.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937 g/mol