Learn More
4,4'-(2,5-furandil)bis-benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-(2,5-Furandiyl)bis-benzonitrile |
| CAS | 55368-37-1 |
| Fórmula molecular | C18H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,5-Bis(4-cyanophenyl)furan, 2,5-Bis(p-cyanophenyl)furan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H10N2O/c19-11-13-1-5-15(6-2-13)17-9-10-18(21-17)16-7-3-14(12-20)4-8-16/h1-10H |
| SMILES | N#Cc1ccc(cc1)c2oc(cc2)c3ccc(cc3)C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 270.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0793 |