Learn More
Ácido 4-[4-[[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetil-1-ciclohexen-1-il]metil]-1-piperazinil]benzoico, TRC
Código de producto. 30366245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366245 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30366245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37788010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[(2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl]-1-piperazinyl]benzoic Acid
CAS 1044598-91-5
Fórmula molecular C26H31ClN2O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31ClN2O2/c1-26(2)12-11-24(19-3-7-22(27)8-4-19)21(17-26)18-28-13-15-29(16-14-28)23-9-5-20(6-10-23)25(30)31/h3-10H,11-18H2,1-2H3,(H,30,31)
SMILES CC1(C)CCC(=C(CN2CCN(CC2)c3ccc(cc3)C(=O)O)C1)c4ccc(Cl)cc4
Nombre IUPAC Ácido 4-[4-[[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetilciclohexen-1-il]metil]piperazin-1-il]benzoico
Peso molecular (g/mol) 438.99