Learn More
4-[4-[2-(2-Piridinoxi)propoxi]fenoxi]fenol, TRC
Código de producto. 30136709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136709 100 mg 100 miligramos
30134856 50 mg 50 miligramos
30012479 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP840590100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159600-61-0
Fórmula molecular C20H19NO4
Peso molecular (g/mol) 337.37
Sinónimo Pyriproxyfen-4'-hydroxy, Phenol, 4-[4-[2-(2-pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]- (9CI, ACI), 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Nombre IUPAC 4-[4-(2-piridina-2-iloxipropoxi)fenoxi]fenol
SMILES CC(COc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)Oc3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1314