Learn More
Sal disódica del ácido 4,4'-(1Z)-diaminoestilbeno-2,2'-disulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-(1Z)-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 38151-69-8 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 Na2 O6 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2'-(1Z)-1,2-Ethenediylbis[5-aminobenzenesulfonic Acid] Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O6S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22;;/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;; |
| SMILES | Nc1ccc(\C=C/c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)O[Na])c(c1)S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | [5-amino-2-[(Z)-2-(4-amino-2-sodiooxisulfonilfenil)etenil]fenil]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 414.364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.993 |