Learn More
Ácido 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetilen)dibenzoico, Mikromol
Descripción
Ácido 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetilen)dibenzoico, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Letrozole Diacid Impurity |
| CAS | 1644566-39-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Letrozole Diacid Impurity |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17H13N3O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-benzoic Acid |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)O)n3cncn3 |
| Peso molecular (g/mol) | 323.3 |
| Mostrar más |