Learn More
4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetilen)dibenzamida, Mikromol
Código de producto. 30463170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463170 25 mg
1 options
Código de producto. 30463170 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1143.100025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetilen)dibenzamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide
CAS 2170106-13-3
Nombres de analitos o componentes 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-[(4-Carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, Letrozole di-Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15N5O2/c18-16(23)13-5-1-11(2-6-13)15(22-10-20-9-21-22)12-3-7-14(8-4-12)17(19)24/h1-10,15H,(H2,18,23)(H2,19,24)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)N)n3cncn3
Nombre IUPAC 4-[(4-carbamoilfenil)-(1,2,4-triazol-1-il)metil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 321.333
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.123 g/mol